Tlačiť
4-Bromobenzoic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: p-Bromobenzoic Acid
A12518.14 A12518.22 A12518.36
A12518.14EA 56.16 EUR
A12518.14 A12518.22 A12518.36
4-Bromobenzoic acid ≥98%
4-Bromobenzoic acid
Purity: 98+% CAS No.: 586-76-5 Molecular Formula: C7H5BrO2 Formula Weight: 201.02 Odour: Odourless Melting Point: 253-258° Beilstein Reference: 1906923 Merck Reference: 14,1408 MDL No.: MFCD00002529
Vzorec: C₇H₅BrO₂
Mw: 201.02
Teplota varu: 300
Teplota tavenia: 253…258 °C
Hustota: 1.894
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002529
Číslo CAS: 586-76-5
EINECS: 209-581-7
Merck Index: 13,01392