Tlačiť
4-Bromobenzoic acid 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: p-Bromobenzoic Acid
148700250 148701000 148705000
ACRO148700250EA 58.56 EUR
ACRO148700250 ACRO148701000 ACRO148705000
4-Bromobenzoic acid 97%
4-Bromobenzoic acid
Vzorec: C₇H₅BrO₂
Teplota varu: 300 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 251…256 °C
Hustota: 1,894 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002529
Číslo CAS: 586-76-5
EINECS: 209-581-7
Merck Index: 13,01392
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to yellow to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 251 to 257 °C
HPLC ≥96.0 %