Tlačiť
3-Bromobenzoic acid 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: m-Bromobenzoic Acid
181350250 181350050 181351000
ACRO181350250EA 60.97 EUR
ACRO181350250 ACRO181350050 ACRO181351000
3-Bromobenzoic acid 99%
3-Bromobenzoic acid
Vzorec: C₇H₅BrO₂
Teplota varu: 308 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 154…158 °C
Hustota: 1,845 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002487
Číslo CAS: 585-76-2
EINECS: 209-562-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 154 to 158 °C
HPLC ≥98.5 %