Tlačiť
2-Bromobenzoic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: o-Bromobenzoic Acid
A13608.0B A13608.18 A13608.30
A13608.0BEA 719.01 EUR
A13608.0B A13608.18 A13608.30
2-Bromobenzoic acid ≥98%
2-Bromobenzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 88-65-3 Molecular Formula: C7H5BrO2 Formula Weight: 201.02 Melting Point: 146-150° Beilstein Reference: 971266
Vzorec: C₇H₅BrO₂
Mw: 201.02
Teplota varu: 296
Teplota tavenia: 146…150 °C
Hustota: 1.930
Teplota vzplanutia: >100 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002402
Číslo CAS: 88-65-3
EINECS: 201-848-6