Tlačiť
2-Bromobenzoic acid 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: o-Bromobenzoic Acid
160080250 160081000
ACRO160080250EA 46.87 EUR
ACRO160080250 ACRO160081000
2-Bromobenzoic acid 97%
2-Bromobenzoic acid
Vzorec: C₇H₅BrO₂
Mw: 201.02
Teplota varu: 296
Teplota tavenia: 146…151 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002402
Číslo CAS: 88-65-3
EINECS: 201-848-6
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to yellow to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 145 to 150 °C
HPLC ≥96.0 %
Fines ≤8.5 % (< 0.5 cm)