Tlačiť
3-Bromo-4-hydroxy-5-methoxybenzaldehyd ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3-Bromo-4-hydroxy-5-methoxybenzaldehyde
A12861.14 A12861.22
A12861.14EA 35.77 EUR
A12861.14 A12861.22
3-Bromo-4-hydroxy-5-methoxybenzaldehyd ≥98%
3-Bromo-4-hydroxy-5-methoxybenzaldehyd
Purity: 98% CAS No.: 2973-76-4 Molecular Formula: C8H7BrO3 Formula Weight: 231.05 Melting Point: 162-166° Beilstein Reference: 2049761
Vzorec: C₈H₇BrO₃
Mw: 231.05
Teplota varu: 314
Teplota tavenia: 162…166 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006940
Číslo CAS: 2973-76-4
EINECS: 221-016-6