Tlačiť
5-Bromo-o-anisaldehyde ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 5-Bromo-2-methoxybenzaldehyde, 5-Bromo-2-anisaldehyde
A19396.14 A19396.22 AB125716.0100
A19396.14EA 26.31 EUR
A19396.14 A19396.22 ABCRAB125716.0100
5-Bromo-o-anisaldehyde ≥98%
5-Bromo-o-anisaldehyde
Purity: 98+% CAS No.: 25016-01-7 Molecular Formula: C8H7BrO2 Formula Weight: 215.05 Melting Point: 114-118° Beilstein Reference: 508840
Vzorec: C₈H₇BrO₂
Teplota varu: 269 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 114…118 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003347
Číslo CAS: 25016-01-7
EINECS: 246-564-3