Tlačiť
5-Bromo-o-anisaldehyde 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 5-Bromo-2-methoxybenzaldehyde, 5-Bromo-2-anisaldehyde
167520250 167520050 167521000
ACRO167520250EA 60.17 EUR
ACRO167520250 ACRO167520050 ACRO167521000
5-Bromo-o-anisaldehyde 99%
5-Bromo-o-anisaldehyde
Vzorec: C₈H₇BrO₂
Teplota varu: 269 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 115…118 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003347
Číslo CAS: 25016-01-7
EINECS: 246-564-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Off-white to yellow to beige Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 115 to 119 °C
GC ≥98.5 %