Tlačiť
3-Bromo-p-anisaldehyde ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3-Bromo-4-methoxybenzaldehyde
A15274.06 A15274.14
A15274.06EA 39.95 EUR
A15274.06 A15274.14
3-Bromo-p-anisaldehyde ≥98%
3-Bromo-p-anisaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 34841-06-0 Molecular Formula: C8H7BrO2 Formula Weight: 215.05 Melting Point: 49-53° Boiling Point: 108-110°/1mm MDL No.: MFCD00016599
Vzorec: C₈H₇BrO₂
Teplota varu: 108…110 °C (1 mmHg)
Teplota tavenia: 49…53 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00016599
Číslo CAS: 34841-06-0
EINECS: 252-241-8