Tlačiť
4-Bromobenzaldehyde for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.04146.0010 8.04146.0100
8.04146.0010EA 56.96 EUR
8.04146.0010 8.04146.0100
4-Bromobenzaldehyde for synthesis, Sigma-Aldrich®
4-Bromobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₅BrO
Teplota varu: 244 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 54…56 °C
Hustota: 1,849 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003377
Číslo CAS: 1122-91-4
EINECS: 214-365-0
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 55 - 58 °C
Molar Mass 185.02 g/mol
Bulk Density 670 kg/m3
Boiling Point 123 - 125 °C (31 hPa)
Flash Point 108 °C
Density 1.85 g/cm3