Tlačiť
4-Bromobenzaldehyde ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A14237.22 A14237.14 A14237.36
A14237.22EA 220.62 EUR
A14237.22 A14237.14 A14237.36
4-Bromobenzaldehyde ≥98%
4-Bromobenzaldehyde
Purity: 98+% CAS No.: 1122-91-4 Molecular Formula: C7H5BrO Formula Weight: 185.03 Flash Point: 108°(226°F) Odour: Characteristic Boiling Point: 66-68°/2mm Beilstein Reference: 507100 MDL No.: MFCD00003377
Vzorec: C₇H₅BrO
Teplota varu: 66…68 °C (2 mmHg)
Teplota tavenia: 55…58 °C
Hustota: 1,849 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 108 °C (226 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003377
Číslo CAS: 1122-91-4
EINECS: 214-365-0