Tlačiť
3-Bromobenzaldehyde ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A11941.22 A11941.14 A11941.36
A11941.22EA 113.52 EUR
A11941.22 A11941.14 A11941.36
3-Bromobenzaldehyde ≥97%
3-Bromobenzaldehyde
Purity: 97% CAS No.: 3132-99-8 Molecular Formula: C7H5BrO Formula Weight: 185.03 Flash Point: 96°(204°F) Refractive Index: 1.5940 Odour: Characteristic Melting Point: 18-21° Boiling Point: 234-236° Beilstein Reference: 1634534 MDL No.: MFCD00003345
Vzorec: C₇H₅BrO
Teplota varu: 234…236 °C
Teplota tavenia: 18…21 °C
Hustota: 1,580
Teplota vzplanutia: 96 °C (204 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003345
Číslo CAS: 3132-99-8
EINECS: 221-526-9