Tlačiť
2-Bromobenzaldehyde 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: o-Bromobenzaldehyde
106650100 106650250 106651000
ACRO106650100EA 101.48 EUR
ACRO106650100 ACRO106650250 ACRO106651000
2-Bromobenzaldehyde 97%
2-Bromobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₅BrO
Teplota varu: 230 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 21…22 °C
Hustota: 1,58 g/cm³
Teplota vzplanutia: 95 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00003300
Číslo CAS: 6630-33-7
EINECS: 229-622-2
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5950 to 1.5970 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %