Tlačiť
Brombenzen, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Phenylbromide, Phenyl bromide
16350-100ML 16350-1L 16350-500ML
SIAL16350-100MLEA 30.57 EUR
SIAL16350-100ML SIAL16350-1L SIAL16350-500ML
Brombenzen, Sigma-Aldrich®
Brombenzen
Vzorec: C₆H₅Br
Teplota varu: 155 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –31 °C
Hustota: 1,495 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 51 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000055
Číslo CAS: 108-86-1
EINECS: 203-623-8
OSN: 2514
ADR: 3,III
Merck Index: 13,01390