Tlačiť
Brombenzen ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Phenylbromide, Phenyl bromide
A11407.0C A11407.0E A11407.36
A11407.0CEA 561.97 EUR
A11407.0C A11407.0E A11407.36
Brombenzen ≥99%
Brombenzen
Purity: 99% CAS No.: 108-86-1 Molecular Formula: C6H5Br Formula Weight: 157.02 Flash Point: 51°(123°F) Physical Form: Liquid Density: 1.492 Refractive Index: 1.5590 Odour: Aromatic Melting Point: -31° Boiling Point: 155-156° Beilstein Reference: 1236661 Merck Reference: 14,1406 UN No.: 2514 MDL No.: MFCD00000055
Vzorec: C₆H₅Br
Teplota varu: 155…156 °C
Teplota tavenia: –31 °C
Hustota: 1,492
Teplota vzplanutia: 51 °C (123 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000055
Číslo CAS: 108-86-1
EINECS: 203-623-8
OSN: 2514
ADR: 3,III
Merck Index: 14,1406