Brombenzen ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
Phenylbromide, Phenyl bromide
A11407.0C
A11407.0E
A11407.36
A11407.0CEA
561.97
EUR
A11407.0C
A11407.0E
A11407.36
Brombenzen ≥99%
Brombenzen
Purity: 99%
CAS No.: 108-86-1
Molecular Formula: C6H5Br
Formula Weight: 157.02
Flash Point: 51°(123°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.492
Refractive Index: 1.5590
Odour: Aromatic
Melting Point: -31°
Boiling Point: 155-156°
Beilstein Reference: 1236661
Merck Reference: 14,1406
UN No.: 2514
MDL No.: MFCD00000055
Vzorec:
C₆H₅Br Teplota varu: 155…156 °C Teplota tavenia: –31 °C Hustota: 1,492 Teplota vzplanutia: 51 °C (123 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00000055 Číslo CAS: 108-86-1 EINECS: 203-623-8 OSN: 2514 ADR: 3,III Merck Index: 14,1406 |