Tlačiť
Brombenzen 99%, pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Phenylbromide, Phenyl bromide
106680010 106682500 106680025 106680100
ACRO106680010EA 142.4 EUR
ACRO106680010 ACRO106682500 ACRO106680025 ACRO106680100
Brombenzen 99%, pure
Brombenzen
Vzorec: C₆H₅Br
Teplota varu: 156 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –31 °C
Hustota: 1,49 g/cm³
Teplota vzplanutia: 51 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000055
Číslo CAS: 108-86-1
EINECS: 203-623-8
OSN: 2514
ADR: 3,III
Merck Index: 13,01390
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5580 to 1.5600 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %