1,3,5-Tribromobenzene ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
B23860.14
B23860.22
B23860.36
B23860.14EA
71.8
EUR
B23860.14
B23860.22
B23860.36
1,3,5-Tribromobenzene ≥98%
1,3,5-Tribromobenzene
Purity: 98%
CAS No.: 626-39-1
Molecular Formula: C6H3Br3
Formula Weight: 314.80
Melting Point: 121-124°
Boiling Point: 271°
MDL No.: MFCD00000080
Vzorec:
C₆H₃Br₃ Teplota varu: 271 °C Teplota tavenia: 121…124 °C Hustota: 2,637 g/cm³ (22 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00000080 Číslo CAS: 626-39-1 EINECS: 210-947-3 |