Tlačiť
9-Methylanthracene 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
126300050 126300100 126300500
ACRO126300050EA 127.96 EUR
ACRO126300050 ACRO126300100 ACRO126300500
9-Methylanthracene 99%
9-Methylanthracene
Vzorec: C₁₅H₁₂
Teplota varu: 196…197 °C (12 mmHg)
Teplota tavenia: 76…79 °C
Hustota: 1,066 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001261
Číslo CAS: 779-02-2
EINECS: 212-299-7
OSN: 3077
ADR: 9,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow to orange Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 77 to 80 °C
GC ≥98.5 %