Tlačiť
9-Anthrealdehyde 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
153930250 153931000 153935000
ACRO153930250EA 88.65 EUR
ACRO153930250 ACRO153931000 ACRO153935000
9-Anthrealdehyde 99%
9-Anthrealdehyde
Vzorec: C₁₅H₁₀O
Teplota varu: 369 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 103…107 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001254
Číslo CAS: 642-31-9
EINECS: 211-383-0
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow to yellow-green to yellow-brown Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 103 to 107 °C
HPLC ≥98.5 %