Tlačiť
3,3-Dimethyl-1-butyne 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3,3-Dimethylbutyne
223440050 223440250
ACRO223440050EA 105.5 EUR
ACRO223440050 ACRO223440250
3,3-Dimethyl-1-butyne 98%
3,3-Dimethyl-1-butyne
Vzorec: C₆H₁₀
Teplota varu: 33…38 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –78 °C
Hustota: 0,66 g/cm³
Teplota vzplanutia: –034 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00008852
Číslo CAS: 917-92-0
EINECS: 213-035-3
OSN: 3295
ADR: 3,I
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3730 to 1.3750 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %