Tlačiť
1-Dodecyne ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
L02977.06 L02977.14
L02977.06EA 75.31 EUR
L02977.06 L02977.14
1-Dodecyne ≥97%
1-Dodecyne
Purity: 97% CAS No.: 765-03-7 Molecular Formula: CH3(CH2)9C≡CH Formula Weight: 166.31 Flash Point: 79°(174°F) Refractive Index: 1.4340 Melting Point: -19° Boiling Point: 214-216° Beilstein Reference: 1741320 MDL No.: MFCD00008960
Vzorec: C₁₂H₂₂
Mw: 166.31
Teplota varu: 214…216 °C
Teplota tavenia: –19 °C
Hustota: 0.779
Teplota vzplanutia: 79 °C (174 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008960
Číslo CAS: 765-03-7
EINECS: 212-134-9