1-Dodecyne ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L02977.06
L02977.14
L02977.06EA
75.31
EUR
L02977.06
L02977.14
1-Dodecyne ≥97%
1-Dodecyne
Purity: 97%
CAS No.: 765-03-7
Molecular Formula: CH3(CH2)9C≡CH
Formula Weight: 166.31
Flash Point: 79°(174°F)
Refractive Index: 1.4340
Melting Point: -19°
Boiling Point: 214-216°
Beilstein Reference: 1741320
MDL No.: MFCD00008960
Vzorec:
C₁₂H₂₂ Mw: 166.31 Teplota varu: 214…216 °C Teplota tavenia: –19 °C Hustota: 0.779 Teplota vzplanutia: 79 °C (174 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00008960 Číslo CAS: 765-03-7 EINECS: 212-134-9 |