Tlačiť
1-Dodecyne 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
223450050 223450250
ACRO223450050EA 80.51 EUR
ACRO223450050 ACRO223450250
1-Dodecyne 98%
1-Dodecyne
Vzorec: C₁₂H₂₂
Mw: 166.31
Teplota varu: 215 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –19 °C
Hustota: 0.77 g/cm³
Teplota vzplanutia: 79 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008960
Číslo CAS: 765-03-7
EINECS: 212-134-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4330 to 1.4350 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %