Tlačiť
3,3-Dimethyl-1-butene 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
152720500 152722500
ACRO152720500EA 47.67 EUR
ACRO152720500 ACRO152722500
3,3-Dimethyl-1-butene 95%
3,3-Dimethyl-1-butene
Vzorec: C₆H₁₂
Mw: 84.16
Teplota varu: 41 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –115 °C
Hustota: 0.65 g/cm³
Teplota vzplanutia: –28 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008853
Číslo CAS: 558-37-2
EINECS: 209-195-9
OSN: 3295
ADR: 3 II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3750 to 1.3780 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %