Tlačiť
2-methyl-2-buten ≥95% (by GC), Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Trimethylethylene, Isoamylene, Isopentene
86262-1L-F 86262-250ML-F 86262-50ML-F
SIAL86262-1L-FEA 449.26 EUR
SIAL86262-1L-F SIAL86262-250ML-F SIAL86262-50ML-F
2-methyl-2-buten ≥95% (by GC), Sigma-Aldrich®
2-methyl-2-buten
Vzorec: C₅H₁₀
Teplota varu: 35…38 °C (lit.)
Teplota tavenia: –124 °C
Hustota: 0,6623 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: –45 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00009276
Číslo CAS: 513-35-9
EINECS: 208-156-3
OSN: 2460
ADR: 3,II
Merck Index: 12,00649