Tlačiť
2-methyl-2-buten mixture of isomers for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Trimethylethylene, Isoamylene, Isopentene
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14874.1000 8.14874.0025 8.14874.0250
8.14874.1000EA 235.06 EUR
8.14874.1000 8.14874.0025 8.14874.0250
2-methyl-2-buten mixture of isomers for synthesis, Sigma-Aldrich®
2-methyl-2-buten
Vzorec: C₅H₁₀
Teplota varu: 39 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –124 °C
Hustota: 0,6623 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: –45 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00009276
Číslo CAS: 513-35-9
EINECS: 247-975-0
OSN: 3295
ADR: 3,I
Merck Index: 12,00649
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility 0.19 g/l (25 °C)
Melting Point -134 °C
Molar Mass 70.13 g/mol
Vapor Pressure 513 hPa (20 °C)
Flash Point -45 °C
Explosion Limit 1 - 9 %(V)
Density 0.66 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 290 °C
Viscosity Kinematic 0.29 mm2/s (20 °C)