Tlačiť
2,4,4-Trimethyl-1-pentene 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
140181000 140185000
ACRO140181000EA 225.83 EUR
ACRO140181000 ACRO140185000
2,4,4-Trimethyl-1-pentene 99%
2,4,4-Trimethyl-1-pentene
Vzorec: C₈H₁₆
Teplota varu: 101…102 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –101 °C
Hustota: 0,7 g/cm³
Teplota vzplanutia: –6 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008855
Číslo CAS: 107-39-1
EINECS: 203-486-4
OSN: 2050
ADR: 3,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4070 to 1.4090 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation +25° to +30° (20°C, 589 nm) (c=1 in water)