Tlačiť
2,3-Dimethyl-2-butene 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Tetramethylethylene
156590250 156591000 156595000
ACRO156590250EA 85.04 EUR
ACRO156590250 ACRO156591000 ACRO156595000
2,3-Dimethyl-2-butene 98%
2,3-Dimethyl-2-butene
Vzorec: C₆H₁₂
Mw: 84.16
Teplota varu: 73 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –75 °C
Hustota: 0.7 g/cm³
Teplota vzplanutia: –16 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008897
Číslo CAS: 563-79-1
EINECS: 209-263-8
OSN: 1993
ADR: 3 II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4110 to 1.4130 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %