Tlačiť
2,3,3-Trimethyl-1-butene 99+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
140130050 140130250
ACRO140130050EA 156.44 EUR
ACRO140130050 ACRO140130250
2,3,3-Trimethyl-1-butene 99+%
2,3,3-Trimethyl-1-butene
Vzorec: C₇H₁₄
Teplota varu: 78…80 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –109,9 °C
Hustota: 0,7 g/cm³
Teplota vzplanutia: –17 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008850
Číslo CAS: 594-56-9
EINECS: 209-845-1
OSN: 3295
ADR: 3,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4015 to 1.4035 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %