Tlačiť
trans-2-Methyl-2-butenal ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Trans-2-methyl-2-butenal, Tiglic aldehyde, (E)-2-Methyl-2-butenal
L08113.06 L08113.14
L08113.06EA 58.97 EUR
L08113.06 L08113.14
trans-2-Methyl-2-butenal ≥97%
trans-2-Methyl-2-butenal
Purity: 97% CAS No.: 497-03-0 Molecular Formula: C5H8O Formula Weight: 84.12 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 18°(64°F) Refractive Index: 1.4480 Odour: Fruit-like Boiling Point: 117-119° Beilstein Reference: 1698207 UN No.: 1989 MDL No.: MFCD00006977
Vzorec: C₅H₈O
Teplota varu: 117…119 °C
Hustota: 0,871
Teplota vzplanutia: 18 °C (64 °F)
Číslo MDL: MFCD00006977
Číslo CAS: 497-03-0
EINECS: 207-833-0
OSN: 1989
ADR: 3,II