trans-3-Hexene ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Purity: 98%
CAS No.: 13269-52-8
Molecular Formula: C6H12
Formula Weight: 84.16
Flash Point: -25°(-13°F)
Refractive Index: 1.3940
Odour: Mild
Melting Point: -113°
Boiling Point: 66-67°
Beilstein Reference: 1718859
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00009386
Vzorec:
C₆H₁₂ Teplota varu: 66…67 °C Teplota tavenia: –113 °C Hustota: 0,677 Teplota vzplanutia: –25 °C (–13 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00009386 Číslo CAS: 13269-52-8 EINECS: 236-261-4 OSN: 3295 ADR: 3,II |