trans-2-Pentene ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
(E)-2-Pentene
L09421.06
L09421.03
L09421.06EA
135.58
EUR
L09421.06
L09421.03
trans-2-Pentene ≥99%
trans-2-Pentene
Purity: 99%
CAS No.: 646-04-8
Molecular Formula: C5H10
Formula Weight: 70.14
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: -45°(-49°F)
Refractive Index: 1.3790
Odour: Petroleum-like
Melting Point: -136°
Boiling Point: 36-37°
Beilstein Reference: 1718795
Merck Reference: 14,7123
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00009384
Vzorec:
C₅H₁₀ Teplota varu: 36…37 °C Teplota tavenia: –136 °C Hustota: 0,649 Teplota vzplanutia: –45 °C (–49 °F) Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD00009384 Číslo CAS: 646-04-8 EINECS: 211-461-4 OSN: 3295 ADR: 3,II Merck Index: 14,7123 |