Tlačiť
cis-2-Pentene
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
383590010 383590050 383590100
ACRO383590010EA 86.64 EUR
ACRO383590010 ACRO383590050 ACRO383590100
cis-2-Pentene
cis-2-Pentene
Vzorec: C₅H₁₀
Teplota varu: 37 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –151 °C
Hustota: 0,65 g/cm³
Teplota vzplanutia: –27 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00063978
Číslo CAS: 627-20-3
EINECS: 210-988-7
OSN: 3295
ADR: 3,II
Merck Index: 12,07263
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3810 to 1.3830 (20°C, 589 nm)
GC ≥95.0 %