Tlačiť
1-Octene, Supelco®
Dodávateľ: Merck
MQ100
74900-50ML 74900-5ML
74900-50MLEA 498.7 EUR
74900-50ML 74900-5ML
1-Octene, Supelco®
1-Octene
Vzorec: C₈H₁₆
Mw: 112.22
Teplota varu: 121
Teplota tavenia: –102 °C
Hustota: 0.7152 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 8
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009548
Číslo CAS: 111-66-0
EINECS: 203-893-7
OSN: 3295
ADR: 3 II
Merck Index: 13,01770
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e39defc8b01feffc3696d1eecb357b21f8886986&vid=3389e986c0dc8b549753bcca6407309dc3d6fd50&prid=web&clid=SAPDAM