Acrolein diethyl acetal 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Acrolein Acetal, 1,1-Diethoxy-2-propene, 3,3-Diethoxy-1-propene
B24821.09
B24821.18
B24821.09EA
43.32
EUR
B24821.09
B24821.18
Acrolein diethyl acetal 96%
Acrolein diethyl acetal
Purity: 96%
CAS No.: 3054-95-3
Molecular Formula: CH2=CHCH(OCH2CH3)2
Formula Weight: 130.19
Flash Point: 13°(55°F)
Refractive Index: 1.4010
Boiling Point: 124-125°
Beilstein Reference: 1701567
UN No.: 2374
MDL No.: MFCD00009239
Vzorec:
C₇H₁₄O₂ Teplota varu: 124…125 °C Teplota tavenia: –77 °C Hustota: 0,852 Teplota vzplanutia: 13 °C (55 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00009239 Číslo CAS: 3054-95-3 EINECS: 221-276-0 OSN: 2374 ADR: 3,II |