Tlačiť
3-Methoxypropene ≥94%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Allyl methyl ether
18652.09 18652.18
18652.09EA 134.78 EUR
18652.09 18652.18
3-Methoxypropene ≥94%
3-Methoxypropene
Purity: 94% CAS No.: 627-40-7 Molecular Formula: CH2=CHCH2OCH3 Formula Weight: 72.10 Flash Point: -23°(-94°F) Physical Form: Liquid Density: 0.77 Refractive Index: 1.3803 Odour: Ether-like Boiling Point: 42-43° UN No.: 3271 MDL No.: MFCD00008649
Vzorec: C₄H₈O
Teplota varu: 42…43 °C
Hustota: 0,77
Teplota vzplanutia: –23 °C (–94 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008649
Číslo CAS: 627-40-7
EINECS: 210-997-6
OSN: 3271
ADR: 3,II