3-Methoxypropene ≥94%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Allyl methyl ether
18652.09
18652.18
18652.09EA
134.78
EUR
18652.09
18652.18
3-Methoxypropene ≥94%
3-Methoxypropene
Purity: 94%
CAS No.: 627-40-7
Molecular Formula: CH2=CHCH2OCH3
Formula Weight: 72.10
Flash Point: -23°(-94°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.77
Refractive Index: 1.3803
Odour: Ether-like
Boiling Point: 42-43°
UN No.: 3271
MDL No.: MFCD00008649
Vzorec:
C₄H₈O Teplota varu: 42…43 °C Hustota: 0,77 Teplota vzplanutia: –23 °C (–94 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00008649 Číslo CAS: 627-40-7 EINECS: 210-997-6 OSN: 3271 ADR: 3,II |