Tlačiť
1,1-Bis(methylthio)-2-nitroethylene ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A11789.06 A11789.14 A11789.22
A11789.06EA 59.37 EUR
A11789.06 A11789.14 A11789.22
1,1-Bis(methylthio)-2-nitroethylene ≥99%
1,1-Bis(methylthio)-2-nitroethylene
Purity: 99% CAS No.: 13623-94-4 Molecular Formula: C4H7NO2S2 Formula Weight: 165.23 Odour: Unpleasant Melting Point: 124-127° Beilstein Reference: 1524538 MDL No.: MFCD00010443
Vzorec: C₄H₇NO₂S₂
Teplota tavenia: 124…127 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010443
Číslo CAS: 13623-94-4
EINECS: 237-108-4
OSN: 2811
ADR: 6.1,II