Tlačiť
1,1-Bis(methylthio)-2-nitroethylene 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
305690050 305690250
ACRO305690050EA 66.59 EUR
ACRO305690050 ACRO305690250
1,1-Bis(methylthio)-2-nitroethylene 99%
1,1-Bis(methylthio)-2-nitroethylene
Vzorec: C₄H₇NO₂S₂
Teplota tavenia: 124…126 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010443
Číslo CAS: 13623-94-4
EINECS: 237-108-4
ADR: 6.1,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 124 to 127 °C
GC ≥98.5 %