Tlačiť
3-Iodopropene, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: 3-Iodo-1-Propene, Allyl iodide, 3-Propenyl iodide
M-Clarity™ quality level = MQ100
238325-25G 238325-100G
SIAL238325-25GEA 108.3 EUR
SIAL238325-25G SIAL238325-100G
3-Iodopropene, Sigma-Aldrich®
3-Iodopropene
Vzorec: C₃H₅I
Teplota varu: 102 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –97,15 °C
Hustota: 1,832 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 5 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00001094
Číslo CAS: 556-56-9
EINECS: 209-130-4
OSN: 1723
ADR: 3,II
Merck Index: 13,00291