1H,1H,2H-Perfluoro-1-dodecene ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
L16591.06
L16591.14
L16591.06EA
107.1
EUR
L16591.06
L16591.14
1H,1H,2H-Perfluoro-1-dodecene ≥97%
1H,1H,2H-Perfluoro-1-dodecene
Purity: 97%
CAS No.: 30389-25-4
Molecular Formula: C12F21H3
Formula Weight: 546.12
Refractive Index: 1.3050
Boiling Point: 71-72°/14mm
MDL No.: MFCD00042346
Vzorec:
C₁₂H₃F₂₁ Teplota varu: 71…72 °C (14 mmHg) Hustota: 1,711 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00042346 Číslo CAS: 30389-25-4 EINECS: 250-173-3 |