1H,1H,2H-Perfluoro-1-hexene ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
1H,1H,2H-Nonafluorohex-1-ene
L16834.06
L16834.14
L16834.22
L16834.06EA
64.58
EUR
L16834.06
L16834.14
L16834.22
1H,1H,2H-Perfluoro-1-hexene ≥97%
1H,1H,2H-Perfluoro-1-hexene
Purity: 97%
CAS No.: 19430-93-4
Molecular Formula: C6H3F9
Formula Weight: 246.08
Flash Point: None
Refractive Index: 1.2890
Boiling Point: 59-60°
Beilstein Reference: 1819716
MDL No.: MFCD00042338
Vzorec:
C₆H₃F₉ Teplota varu: 59…60 °C Hustota: 1,457 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00042338 Číslo CAS: 19430-93-4 EINECS: 243-053-7 OSN: 1993 ADR: 3,II |