Tetrachlorethylen ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
Tetrachloroethene, Ethylene tetrachloride, PCE, Perchloroethylene
B20089.0F
B20089.AP
B20089.0FEA
93.33
EUR
B20089.0F
B20089.AP
Tetrachlorethylen ≥99%
Tetrachlorethylen
Purity: 99%
CAS No.: 127-18-4
Molecular Formula: C2Cl4
Formula Weight: 165.83
Refractive Index: 1.5055
Odour: Ether-like
Boiling Point: 120-121°
Beilstein Reference: 1361721
Merck Reference: 14,9190
UN No.: 1897
MDL No.: MFCD00000834
Vzorec:
C₂Cl₄ Mw: 165.83 Teplota varu: 120…121 °C Teplota tavenia: –22 °C Hustota: 1.623 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00000834 Číslo CAS: 127-18-4 EINECS: 204-825-9 OSN: 1897 ADR: 6.1 III Merck Index: 14,9190 |