Tlačiť
Tetrachlorethylen 99%, extra_pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Tetrachloroethene, Ethylene tetrachloride, PCE, Perchloroethylene
138010010 138010025 138015000 138010100
ACRO138010010EA 115.36 EUR
ACRO138010010 ACRO138010025 ACRO138015000 ACRO138010100
Tetrachlorethylen 99%, extra_pure
Tetrachlorethylen
Vzorec: C₂Cl₄
Mw: 165.83
Teplota varu: 120…122 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –22 °C
Hustota: 1.625 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000834
Číslo CAS: 127-18-4
EINECS: 204-825-9
OSN: 1897
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,09332
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=db3fdee4b2132ae600586a38b8bd0b99e000b343&vid=8d7c6de9c4b051ba09d36b6bdcd78117b49c3612&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.01 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤15 APHA
Residue after evaporation ≤0.005 %