Tlačiť
Páska maskovací, krepová, Scotch®
Dodávateľ: 3M
2021850 2022450
819-0065EA 13.4 EUR
819-0065 MMMA2022450
Páska maskovací, krepová, Scotch®
Pásky
Maskovací krepová páska Scotch® nachází využití při práci malířů a lakování v lakovnách jako ochrana před nežádoucím potřísněním barvou nebo lakem.
  • přizpůsobivost, která udržuje tvar při lepení kolem rohů
  • nasycená dutinka pro snadné odtrhávání rukou, odolává drolení
  • kaučukové lepidlo poskytuje dobrou přilnavost a ideální soudržnost
  • krátká odolnost k teplotě až 120 °C
Použití pouze na nepoškozené povrchy.
Délka: 50,0 m
Barva: Světle béžová