Tlačiť
Allyl acetate ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Acetic acid allyl ester
41353.AD 41353.AK
41353.ADEA 53.35 EUR
41353.AD 41353.AK
Allyl acetate ≥99%
Allyl acetate
Purity: 99% CAS No.: 591-87-7 Molecular Formula: CH3CO2CH2CH=CH2 Formula Weight: 100.12 Physical Form: Liquid Density: 0.928 Refractive Index: 1.4042 Melting Point: 6° Boiling Point: 103-104° Merck Reference: 14,285 UN No.: 2333 MDL No.: MFCD00008721
Vzorec: C₅H₈O₂
Teplota varu: 103…104 °C
Teplota tavenia: 6 °C
Hustota: 0,928
Teplota vzplanutia: 6 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008721
Číslo CAS: 591-87-7
EINECS: 209-734-8
OSN: 2333
ADR: 3,II
Merck Index: 14,285