Tlačiť
trans-2-Pentenal 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Trans-2-pentenal, trans-2-Pentenal, (E)-2-Pentenal
325420050 325420250
ACRO325420050EA 53.75 EUR
ACRO325420050 ACRO325420250
trans-2-Pentenal 97%
trans-2-Pentenal
Vzorec: C₅H₈O
Teplota varu: 127 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,86 g/cm³
Teplota vzplanutia: 19 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00009615
Číslo CAS: 1576-87-0
EINECS: 216-414-1
OSN: 1993
ADR: 3,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4400 to 1.4470 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %