trans-2-Hexenal 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Purity: 96%
CAS No.: 6728-26-3
Molecular Formula: C6H10O
Formula Weight: 98.15
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 38°(100°F)
Refractive Index: 1.4470
Odour: Sweet
Boiling Point: 37-38°/8mm
Beilstein Reference: 1699684
UN No.: 1988
MDL No.: MFCD00007008
Vzorec:
C₆H₁₀O Teplota varu: 37…38 °C (8 mmHg) Hustota: 0,848 Teplota vzplanutia: 38 °C (100 °F) Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD00007008 Číslo CAS: 6728-26-3 EINECS: 229-778-1 OSN: 1988 ADR: 3,III |