4-Bromo-1,1,2-trifluoro-1-butene ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
L12766.09
L12766.18
L12766.09EA
253.51
EUR
L12766.09
L12766.18
4-Bromo-1,1,2-trifluoro-1-butene ≥98%
4-Bromo-1,1,2-trifluoro-1-butene
Purity: 98%
CAS No.: 10493-44-4
Molecular Formula: C4H4BrF3
Formula Weight: 188.98
Flash Point: 17°(62°F)
Refractive Index: 1.4020
Odour: Recognizable
Boiling Point: 95-98°
Beilstein Reference: 1840755
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00039274
Vzorec:
C₄H₄BrF₃ Teplota varu: 95…98 °C Hustota: 1,639 Teplota vzplanutia: 17 °C (62 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00039274 Číslo CAS: 10493-44-4 EINECS: 234-019-2 OSN: 1993 ADR: 3,II |