Tlačiť
trans-1,4-Dibromo-2-butene 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: (E)-1,4-Dibromobut-2-ene, (E)-1,4-Dibromo-2-butene
406460250 406461000 406465000
ACRO406460250EA 119.13 EUR
ACRO406460250 ACRO406461000 ACRO406465000
trans-1,4-Dibromo-2-butene 97%
trans-1,4-Dibromo-2-butene
Vzorec: C₄H₆Br₂
Teplota varu: 203 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 48…53 °C
Teplota vzplanutia: 113 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00000249
Číslo CAS: 821-06-7
EINECS: 212-472-7
OSN: 2923
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to beige to brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 48 to 53 °C
GC ≥96.0 %