Tlačiť
4-Bromo-1-butene 98+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
173550050 173550250 173550500
ACRO173550050EA 103.49 EUR
ACRO173550050 ACRO173550250 ACRO173550500
4-Bromo-1-butene 98+%
4-Bromo-1-butene
Vzorec: C₄H₇Br
Teplota varu: 98…100 °C (760 mmHg)
Hustota: 1,33 g/cm³
Teplota vzplanutia: 1 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00000258
Číslo CAS: 5162-44-7
EINECS: 225-937-4
OSN: 1993
ADR: 3,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4595 to 1.4635 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %